missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4,5,6,7-Tetrabromo-1H-benzotriazole, TRC

Artikelnummer. 30420920
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420920 100 mg
30410994 5 mg
30410450 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30420920 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT291325100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 17374-26-4
Molekylær formel C6 H Br4 N3
Molekylvægt (g/mol) 434.71
Synonym TBB
IUPAC navn 4,5,6,7-tetrabromo-1H-benzotriazole
SMIL Brc1c(Br)c(Br)c2[nH]nnc2c1Br

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4,5,6,7-Tetrabromo-1H-benzotriazole
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6HBr4N3/c7-1-2(8)4(10)6-5(3(1)9)11-13-12-6/h(H,11,12,13)
Formel vægt 430.6904
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.