Få mere at vide
4-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-pyridinyl]morpholin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11370577
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11370577 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10611875 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11370577 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC17539DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 485799-04-0
Molekylær formel C15H23BN2O3
Molekylvægt (g/mol) 290.17
MDL nummer MFCD04039874
InChI nøgle ZGDLVKWIZHHWIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-morpholinopyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 2-morpholinopyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-yl-morpholine, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinyl morpholine, 2-4-morpholino pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 4-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 6-morpholinopyridine-3-boronic acid pinacol ester
PubChem CID 2795363
IUPAC navn 4-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]morpholin
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(N=C1)N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-pyridinyl]morpholine
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 290.17
Procent renhed 97%