Få mere at vide
4-[5-(3-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30052530
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30052530 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052530 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0344.06
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-[5-(3-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[5-(3-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
CAS 170570-01-1
Analyt- eller komponentnavne 4-[5-(3-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H14 F3 N3 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Celecoxib Imp. A (EP), Celecoxib USP Related Compound A, Celecoxib USP RC A, 4-[5-(3-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide, Celecoxib Imp. A (Pharmeuropa), Celecoxib Related Compound A, Celecoxib Impurity A
InChI formel InChI=1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-3-2-4-12(9-11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)13-5-7-14(8-6-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25)
SMIL Cc1cccc(c1)c2cc(nn2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F
IUPAC navn 4-[5-(3-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 381.37
Mængde 50 mg
Formel vægt 381.0759 g/mol