Få mere at vide
4-[5-(2-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide, Mikromol™
Beskrivelse
4-[5-(2-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Desmethyl-2-methyl Celecoxib |
| CAS | 170569-99-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Desmethyl-2-methyl Celecoxib |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H14 F3 N3 O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenesulfonamide, 4-[5-(2-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-, 4-[5-(2-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-4-2-3-5-14(11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)12-6-8-13(9-7-12)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25) |
| SMIL | Cc1ccccc1c2cc(nn2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 4-[5-(2-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide |
| Vis mere |