Få mere at vide
4-[5-(2-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide, Mikromol™
Artikelnummer. 18003610
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18003610 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18003610 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0344.190025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-[5-(2-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Desmethyl-2-methyl Celecoxib
CAS 170569-99-0
Analyt- eller komponentnavne 4-Desmethyl-2-methyl Celecoxib
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H14 F3 N3 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenesulfonamide, 4-[5-(2-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-, 4-[5-(2-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
InChI formel InChI=1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-4-2-3-5-14(11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)12-6-8-13(9-7-12)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25)
SMIL Cc1ccccc1c2cc(nn2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F
IUPAC navn 4-[5-(2-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 381.37
Mængde 25 mg
Formel vægt 381.0759 g/mol