missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4,4'-Vinylenedipyridine, TRC

Artikelnummer. 30450205
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450205 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30450205 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV3750151G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4,4'-Vinylenedipyridine
CAS 13362-78-2
Molekylær formel C12 H10 N2
Mængde 1 g
Synonym Pyridine','4,4'-(1E)-1,2-ethenediylbis- (9CI','ACI), 4,4'-(1E)-1,2-Ethenediylbis[pyridine] (ACI), Pyridine','4,4'-(1,2-ethenediyl)bis-','(E)- (ZCI), Pyridine','4,4'-vinylenedi-','(E)- (8CI), (E)-1,2-Bis(4-pyridinyl)ethene, (E)-1,2-Bis(4-pyridyl)ethene, (E)-1,2-Bis(4-pyridyl)ethylene, (E)-1,2-Di(pyridin-4-yl)ethene, (E)-1,2-Di-4-pyridylethene, (E)-4,4'-Diazastilbene, (E)-4,4'-Vinylenedipyridine, (E)-4-(2-Pyridine-4-ethyl)pyridine, 1,2-trans-(4-Pyridyl)ethene, 1,2-trans-Bis(4-pyridyl)ethene, 1,2-trans-Bis(4-pyridyl)ethylene, SERS 440, trans-1,2-(4-Pyridyl)ethene, trans-1,2-Bis(4-pyridinyl)ethene, trans-1,2-Bis(4-pyridyl)ethene, trans-1,2-Bis(4-pyridyl)ethylene, trans-1,2-Di(4-pyridyl)ethylene, trans-1,2-Di-4-pyridylethene, trans-4,4'-Dipyridylethylene, trans-Bis(4-pyridyl)ethylene, (E)-1,2-Di(4-pyridyl)ethene
InChI formel InChI=1S/C12H10N2/c1(11-3-7-13-8-4-11)2-12-5-9-14-10-6-12/h1-10H/b2-1+
SMIL C(=C\c1ccncc1)/c2ccncc2
IUPAC navn 4-[(E)-2-(4-pyridyl)vinyl]pyridine
Molekylvægt (g/mol) 412.857
Formel vægt 412.15
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.