Få mere at vide
4-{[4-(trifluormethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzenesulfonyl chloride |
| CAS | 1160058-86-5 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Molekylær formel | C11H6ClF3N2O3S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl oxy benzenesulfonyl chloride, 4-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl oxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyloxy benzenesulfonyl chloride, 4-4-trifluoromethylpyrimidin-2-oxy benzenesulfonyl chloride |
| InChI nøgle | SMDWXDCIMUGFNP-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=CC(=CC=C1OC2=NC=CC(=N2)C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | 4-[4-(trifluormethyl)pyrimidin-2-yl]oxybenzensulfonylchlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 338.685 |
| Vis mere |