Få mere at vide
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7033663
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 11414810
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50812.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 287952-67-4
Molekylær formel C12H14F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 261.24
MDL nummer MFCD06656166
InChI nøgle RPQOTFPZKNHYFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-trifluoromethoxy phenoxy piperidine, 4-4-trifluoromethoxyphenoxy piperidine, piperidine, 4-4-trifluoromethoxy phenoxy, 4-4-trifluoromethoxy-phenoxy-piperidine, acmc-1cpm9, 4-4-trifluoromethoxy-phenoxy piperidine, 4-4-trifluoromethoxy phenoxy-piperidine
PubChem CID 16115439
IUPAC navn 4-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine
SMIL FC(F)(F)OC1=CC=C(OC2CCNCC2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine
Smeltepunkt 71°C to 73°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 261.25
Procent renhed 97%