Få mere at vide
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11424810
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424810 1 g 1g
11414810 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424810 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50812.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 287952-67-4
Molekylær formel C12H14F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 261.24
MDL nummer MFCD06656166
InChI nøgle RPQOTFPZKNHYFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-trifluoromethoxy phenoxy piperidine, 4-4-trifluoromethoxyphenoxy piperidine, piperidine, 4-4-trifluoromethoxy phenoxy, 4-4-trifluoromethoxy-phenoxy-piperidine, acmc-1cpm9, 4-4-trifluoromethoxy-phenoxy piperidine, 4-4-trifluoromethoxy phenoxy-piperidine
PubChem CID 16115439
IUPAC navn 4-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine
SMIL FC(F)(F)OC1=CC=C(OC2CCNCC2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine
Smeltepunkt 71°C to 73°C
Mængde 1 g
Formel vægt 261.25
Procent renhed 97%