Få mere at vide
4-(4-Thiomorfolinyl)anilin, 97%
Artikelnummer. 15450019
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15450019 250 mg 250mg
15430019 1 g 1g
15440019 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450019 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63360.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 22589-35-1 | C10H14N2S | 194,296 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22589-35-1
Molekylær formel C10H14N2S
Molekylvægt (g/mol) 194.296
MDL nummer MFCD01625958
InChI nøgle RQXQMUUSQGCLPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thiomorpholinoaniline, 4-thiomorpholin-4-yl aniline, 4-thiomorpholin-4-yl phenylamine, 4-thiomorpholinobenzenamine, 4-thiomorpholin-4-yl-phenylamine, benzenamine,4-4-thiomorpholinyl, benzenamine, 4-4-thiomorpholinyl, 4-p-aminophenyl-tetrahydro-4h-1,4-thiazine
PubChem CID 10774206
IUPAC navn 4-thiomorpholin-4-ylanilin
SMIL C1CSCCN1C2=CC=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Thiomorpholinyl)aniline
Mængde 250 mg
FN nummer UN2811
Formel vægt 194.3
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof