Få mere at vide
4,4'-Thiodiphenol, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11955731 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11955731 25 g Glass bottle 25g
1 options
Artikelnummer. 11955731 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 201970250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 4'-Thiodiphenol
CAS 2664-63-3
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 151.0°C to 154.0°C
Farve Brown to White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C12H10O2S
Lineær formel S(C6H4OH)2
MDL nummer MFCD00002349
Mængde 25 g
Beilstein 06,86
Synonym 4,4'-thiodiphenol, bis 4-hydroxyphenyl sulfide, thiobisphenol, 4,4'-thiobis-phenol, phenol, 4,4'-thiobis, 4,4'-thiobisphenol, 4,4'-dihydroxydiphenyl sulfide, bis 4-oxyphenyl sulfide, p,p'-dihydroxydiphenyl sulfide, 4,4'-dioxydiphenyl sulfide
InChI nøgle VWGKEVWFBOUAND-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=CC=C(SC2=CC=C(O)C=C2)C=C1
IUPAC navn 4-(4-hydroxyphenyl)sulfanylphenol
Molekylvægt (g/mol) 218.27
PubChem CID 17570
ChEBI CHEBI:38957
Formel vægt 218.28
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Thiodiphenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.