Få mere at vide
4,4'-Thiodiphenol, 98+%
Artikelnummer. 11346886
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11346886 100 g 100g
11356886 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346886 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04308.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2664-63-3 | C12H10O2S | 218.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2664-63-3
Molekylær formel C12H10O2S
Molekylvægt (g/mol) 218.27
MDL nummer MFCD00002349
InChI nøgle VWGKEVWFBOUAND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-thiodiphenol, bis 4-hydroxyphenyl sulfide, thiobisphenol, 4,4'-thiobis-phenol, phenol, 4,4'-thiobis, 4,4'-thiobisphenol, 4,4'-dihydroxydiphenyl sulfide, bis 4-oxyphenyl sulfide, p,p'-dihydroxydiphenyl sulfide, 4,4'-dioxydiphenyl sulfide
PubChem CID 17570
ChEBI CHEBI:38957
IUPAC navn 4-(4-hydroxyphenyl)sulfanylphenol
SMIL OC1=CC=C(SC2=CC=C(O)C=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Thiodiphenol
Smeltepunkt 151°C to 155°C
Mængde 100 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2050739
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 218.27
Procent renhed ≥98%