Få mere at vide
4,4'-Thiodianiline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminophenylthioether |
| CAS | 139-65-1 |
| Molekylær formel | C12 H12 N2 S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Aniline','4,4'-thiodi- (6CI,8CI), 4,4'-Thiobis[benzenamine], 4,4'-Diaminodiphenyl sulfide, 4,4'-Diaminodiphenyl thioether, 4,4'-Diaminophenyl sulfide, 4,4'-Thiobis[aniline], 4,4'-Thiodianiline, 4-(Aminophenylthio)phenylamine, BAPS, Bis(4-aminophenyl) sulfide, Di(p-aminophenyl) sulfide, NSC 6191, Thioaniline, Thiodi-p-phenylenediamine, p,p-Thiodianiline, p,p'-Diaminodiphenyl sulfide, p-Aminodiphenyl sulfide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2 |
| SMIL | Nc1ccc(Sc2ccc(N)cc2)cc1 |
| IUPAC navn | 4-(4-aminophenyl)sulfanylaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.3 |
| Formel vægt | 216.0721 |