Få mere at vide
4,4'-Thiobisbenzenethiol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Thiobisbenzenethiol |
| CAS | 19362-77-7 |
| Molekylær formel | C12H10S3 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 4,4'-Dimercaptodiphenyl Sulfide, 4,4'-Thiobis(phenylthiol), 4,4'-Thiobisbenzenedithiol, 4,4'-Thiobisbenzenethiol, 4,4'-Thiodibenzenethiol, Bis(4-mercaptophenyl) Sulfide, p,p'-Dimercaptodiphenyl Sulfide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10S3/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H |
| SMIL | Sc1ccc(Sc2ccc(S)cc2)cc1 |
| IUPAC navn | 4-(4-sulfanylphenyl)sulfanylbenzenethiol |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.4 |
| Formel vægt | 249.9945 |