Få mere at vide
4,4'-Thiobis(2-tert-butyl-5-methylphenol), TRC
Artikelnummer. 30454299
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30454299 25 g
1 options
Artikelnummer. 30454299 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT34840325G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Thiobis(2-tert-butyl-5-methylphenol)
CAS 96-69-5
Molekylær formel C22 H30 O2 S
Mængde 25 g
Synonym m-Cresol, 4,4'-thiobis[6-tert-butyl- (8CI), 4,4'-Thiobis[2-(1,1-dimethylethyl)-5-methylphenol], 1,1'-Thiobis(2-methyl-4-hydroxy-5-tert-butyl)benzene, 2,2'-Di-tert-butyl-5,5'-dimethyl-4,4'-thiodiphenol, 2-tert-Butyl-4-(5-tert-butyl-4-hydroxy-2-methylphenyl)sulfanyl-5-methylphenol, 4,4'-Bis(6-tert-butyl-m-cresol) sulfide, 4,4'-Thiobis(3-methyl-6-tert-butylphenol), 4,4'-Thiobis(6-t-butyl-m-cresol), 4,4'-Thiobis(6-tert-butyl-m-cresol), 4,4'-Thiobis[2-tert-butyl-5-methylphenol], 4,4'-Thiobis[3-methyl-6-tert-butylphenol], 4,4'-Thiobis[6-tert-butyl-3-methylphenol], 4,4'-Thiobis[6-tert-butyl-m-cresol], AO 1081, AO 300, AO 4, AO-TBM 6, Antage Crystal, Antigene WX-R, Antioxidant 300, Antioxidant B 102, Antioxidant BPS, Antioxidant TMB 6, Bis(2-methyl-4-hydroxy-5-tert-butylphenyl) sulfide, Bis(2-methyl-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) sulfide, Bis(3-tert-butyl-4-hydroxy-6-methylphenyl) sulfide, Bis(4-hydroxy-5-tert-butyl-2-methylphenyl) sulfide, Bis(5-tert-butyl-4-hydroxy-2-methylphenyl) sulfide, Chinox 300, Disperse MB 61, Durad AX 16, Irganox 300, Irganox 415, K 300, Keminox 236T, Lowinox 44S36, Lowinox Rosin 6, Lowinox TBM 6, Lowinox TBM 6P, N 300, NSC 35388, Nocrac 300, Nonflex BPS, Nonflex BPS-R, Santonox, Santonox BM, Santonox R, Santonox TBMC, Santowhite Crystals, Seenox BCS, Sumilizer WX, Sumilizer WX-R, Sumilizer WX-RC, TBM 6, Thioalkofen BM, Thioalkofen BM 4, Thioalkofen BMCh, Thioalkofen MBCh, Ultranox 236, Yoshinox S, Yoshinox SR, ZBX 1R, 4,4'-Thiobis(2-tert-butyl-5-methylphenol)
InChI formel InChI=1S/C22H30O2S/c1-13-9-17(23)15(21(3,4)5)11-19(13)25-20-12-16(22(6,7)8)18(24)10-14(20)2/h9-12,23-24H,1-8H3
SMIL Cc1cc(O)c(cc1Sc2cc(c(O)cc2C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
IUPAC navn 2-tert-butyl-4-(5-tert-butyl-4-hydroxy-2-methylphenyl)sulfanyl-5-methylphenol
Molekylvægt (g/mol) 358.54
Formel vægt 358.1967