Få mere at vide
4,4′-Thiobis(2-tert-butyl-5-methylphenol), Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15874411
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
15874411 100 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15874411 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8184490100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 96-69-5
Smeltepunkt 158°C to 162°C
Molekylær formel (2-(CH3)-4-(OH)-5-((CH3)3C)C6H2)2S
MDL nummer MFCD00026287
Mængde 100 g
Synonym 4,4′-Thiobis(2-tert-butyl-5-methylphenol), Bis(3-tert-butyl-4-hydroxy-6-methylphenyl)sulfide, 4,4′-Thiobis(2-tert-butyl-5-methylphenol)
Molekylvægt (g/mol) 358.54