Få mere at vide
4,4-Tetramethylenglutarimid, TRC
Artikelnummer. 30415921
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30415921 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30415921 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT302880250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Azaspiro[4,5]decane-7,9-dione
CAS 1075-89-4
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C9 H13 N O2
Mængde 250 mg
Synonym 8-Azaspiro[4,5]decane-7,9-dione, Buspirone Hydrochloride Imp. K (EP), 1,1-Cyclopentanediacetimide (6CI,7CI,8CI), 3,3-Tetramethyleneglutarimide, 3-Spirocyclopentaneglutarimide, 4,4-Tetramethyleneglutarimide, NSC 400092, β-Spirocyclopentaneglutarimide
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2/c11-7-5-9(3-1-2-4-9)6-8(12)10-7/h1-6H2,(H,10,11,12)
SMIL O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1
IUPAC navn 8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione
Molekylvægt (g/mol) 167.2
Formel vægt 167.0946
Procent renhed >95