Få mere at vide
4-[4-(tert-butoxycarbonyl)piperazino]benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10012212
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10012212 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10682055 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10265604 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10012212 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC30001DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 162046-66-4
Molekylær formel C16H22N2O4
Molekylvægt (g/mol) 306.362
InChI nøgle BEDWYXZFIYMEJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazino benzoic acid, 4-4-carboxyphenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-boc-1-piperazineyl benzoic acid, 4-4-carboxy-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-4-carboxyphenyl-4-boc piperazine, 4-4-boc-piperazin-1-yl benzoic acid, 1-boc-4-4-carboxy-phenyl-piperazine, 1-4-boc-piperazin-1-yl-benzoic acid
PubChem CID 2795508
IUPAC navn 4-[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperazin-1-yl]benzoesyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]benzoic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 306.36
Procent renhed 97%