Få mere at vide
4-[4-(Pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl [1-[2-Oxo-2-[[4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl]amino]ethyl]cyclopentyl]acetate Dioxalate, Mikromol™
Beskrivelse
4-[4-(Pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl [1-[2-Oxo-2-[[4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl]amino]ethyl]cyclopentyl]acetate Dioxalate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[4-(Pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl [1-[2-Oxo-2-[(4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl)amino]ethyl]cyclopentyl]acetate Dioxalate |
| CAS | 2724510-62-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-[4-(Pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl [1-[2-Oxo-2-[(4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl)amino]ethyl]cyclopentyl]acetate Dioxalate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C33 H51 N9 O3 . 2[C2 H2 O4] |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Buspirone Hydrochloride Imp. F (EP) as Dioxalate, 4-[4-(Pyrimidin-2-yl)-piperazin-1-yl]butyl [1-[2-Oxo-2-[[4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl]amino]ethyl]cyclopentyl]-acetate Dioxalate |
| InChI formel | InChI=1S/C33H51N9O3.2C2H2O4/c43-29(34-11-3-4-16-39-18-22-41(23-19-39)31-35-12-7-13-36-31)27-33(9-1-2-10-33)28-30(44)45-26-6-5-17-40-20-24-42(25-21-40)32-37-14-8-15-38-32;2*3-1(4)2(5)6/h7-8,12-15H,1-6,9-11,16-28H2,(H,34,43);2*(H,3,4)(H,5,6) |
| SMIL | OC(=O)C(=O)O.OC(=O)C(=O)O.O=C(CC1(CC(=O)OCCCCN2CCN(CC2)c3ncccn3)CCCC1)NCCCCN4CCN(CC4)c5ncccn5 |
| IUPAC navn | oxalic acid;4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butyl 2-[1-[2-oxo-2-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butylamino]ethyl]cyclopentyl]acetate |
| Vis mere |