Få mere at vide
4-[4-(Pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl [1-[2-Oxo-2-[[4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl]amino]ethyl]cyclopentyl]acetate Dioxalate, Mikromol™
Artikelnummer. 30049436
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049436 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049436 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0464.200025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-[4-(Pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl [1-[2-Oxo-2-[[4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl]amino]ethyl]cyclopentyl]acetate Dioxalate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[4-(Pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl [1-[2-Oxo-2-[(4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl)amino]ethyl]cyclopentyl]acetate Dioxalate
CAS 2724510-62-5
Analyt- eller komponentnavne 4-[4-(Pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl [1-[2-Oxo-2-[(4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl)amino]ethyl]cyclopentyl]acetate Dioxalate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C33 H51 N9 O3 . 2[C2 H2 O4]
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Buspirone Hydrochloride Imp. F (EP) as Dioxalate, 4-[4-(Pyrimidin-2-yl)-piperazin-1-yl]butyl [1-[2-Oxo-2-[[4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl]amino]ethyl]cyclopentyl]-acetate Dioxalate
InChI formel InChI=1S/C33H51N9O3.2C2H2O4/c43-29(34-11-3-4-16-39-18-22-41(23-19-39)31-35-12-7-13-36-31)27-33(9-1-2-10-33)28-30(44)45-26-6-5-17-40-20-24-42(25-21-40)32-37-14-8-15-38-32;2*3-1(4)2(5)6/h7-8,12-15H,1-6,9-11,16-28H2,(H,34,43);2*(H,3,4)(H,5,6)
SMIL OC(=O)C(=O)O.OC(=O)C(=O)O.O=C(CC1(CC(=O)OCCCCN2CCN(CC2)c3ncccn3)CCCC1)NCCCCN4CCN(CC4)c5ncccn5
IUPAC navn oxalic acid;4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butyl 2-[1-[2-oxo-2-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butylamino]ethyl]cyclopentyl]acetate
Molekylvægt (g/mol) 801.9
Mængde 25 mg
Formel vægt 801.899 g/mol