Få mere at vide
4-(4-pyridylmethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10615145
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10615145 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10344702 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10059191 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10615145 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB01214EA
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 27692-74-6
Molekylær formel C12H12N2
Molekylvægt (g/mol) 184.242
MDL nummer MFCD00053060
InChI nøgle WZXYYQHVDJMIFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-pyridylmethyl aniline, 4-pyridin-4-ylmethyl aniline, 4-pyridin-4-ylmethyl-phenylamine, benzenamine, 4-4-pyridinylmethyl, 4-4-pyridinylmethyl aniline, 4-pyridin-4-yl methyl aniline, 4-pyridin-4-ylmethyl phenyl amine, 4-4-pyridylmethyl phenylamine, 4-p-aminobenzylpyridine, enamine_005904
PubChem CID 307158
IUPAC navn 4-(pyridin-4-ylmethyl)anilin
SMIL C1=CC(=CC=C1CC2=CC=NC=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Pyridylmethyl)aniline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 184.24
Procent renhed 97%
Grad Teknisk