Få mere at vide
4-(4-Pyridylmethyl)-1(2H)-phthalazinone, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15404837
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15404837 250 mg 250mg
15494827 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15404837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32145.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107558-48-5
Molekylær formel C14H11N3O
Molekylvægt (g/mol) 237.262
MDL nummer MFCD00443664
InChI nøgle NIQMWTLRDNQDIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-pyridylmethyl-1 2h-phthalazinone, 4-pyridin-4-ylmethyl phthalazin-1 2h-one, 4-pyridin-4-ylmethyl-2h-phthalazin-1-one, 4-4-pyridinylmethyl-1 2h-phthalazinone, 1 2h-phthalazinone,4-4-pyridinylmethyl, 4-pyridin-4-ylmethyl-1,2-dihydrophthalazin-1-one, enamine_000224, cambridge id 5237055, 4-4-pyridylmethyl-phthalazinone, 4-pyridin-4-ylmethyl phthalazin-1-ol
PubChem CID 789954
IUPAC navn 4-(pyridin-4-ylmethyl)-2H-phthalazin-1-one
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=NNC2=O)CC3=CC=NC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Pyridylmethyl)-1(2H)-phthalazinone
Smeltepunkt 215°C to 217°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 237.26
Procent renhed 96%