Få mere at vide
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde, 97%
Artikelnummer. 15481708
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15481708 1 g 1g
15401718 250 mg 250mg
15491708 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15481708 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55462.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99163-12-9 | C12H9NO | 183.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99163-12-9
Molekylær formel C12H9NO
Molekylvægt (g/mol) 183.21
MDL nummer MFCD02684110
InChI nøgle MBJXDIYHLGBQOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridin-4-yl-benzaldehyde, 4-pyridin-4-yl benzaldehyde, 4-4-pyridyl benzaldehyde, 4-4-pyridinyl benzaldehyde, 4-4-formylphenyl pyridine, akos bar-0607, benzaldehyde, 4-4-pyridinyl, acmc-209sbt
PubChem CID 639673
IUPAC navn 4-pyridin-4-ylbenzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC=C1C=O)C2=CC=NC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Pyridyl)benzaldehyde
Smeltepunkt 85°C to 89°C
Mængde 1 g
Formel vægt 183.21
Procent renhed 97%