Få mere at vide
4,4'-(Pyridin-2-ylmethylene)diphenol, Mikromol™
Beskrivelse
4,4'-(Pyridin-2-ylmethylene)diphenol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-(Pyridin-2-ylmethylene)diphenol |
| CAS | 603-41-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4,4'-(Pyridin-2-ylmethylene)diphenol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H15 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Bisacodyl Imp. A (EP), Sodium Picosulfate Imp. B (EP), Bisacodyl USP Related Compound A, Bisacodyl USP RC A, 4,4'-[(Pyridin-2-yl)methylene]diphenol, 4,4'-(Pyridin-2-ylmethylene)diphenol, Bisacodyl Related Compound A, Bisacodyl Impurity A, Sodium Picosulfate Impurity B, Sodium Picosulfate Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15NO2/c20-15-8-4-13(5-9-15)18(17-3-1-2-12-19-17)14-6-10-16(21)11-7-14/h1-12,18,20-21H |
| SMIL | Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(O)cc2)c3ccccn3 |
| IUPAC navn | 4-[(4-hydroxyphenyl)-pyridin-2-ylmethyl]phenol |
| Vis mere |