Få mere at vide
4,4'-(Propane-1,3-diylbis(oxy))bis(benzene-1,3-diamine) Tetrahydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-(Propane-1,3-diylbis(oxy))bis(benzene-1,3-diamine) Tetrahydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20N4O2.4ClH/c16-10-2-4-14(12(18)8-10)20-6-1-7-21-15-5-3-11(17)9-13(15)19;;;;/h2-5,8-9H,1,6-7,16-19H2;4*1H |
| Formel vægt | 432.0653 |