missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(4-Piperidinyloxy)benzonitrile, 98%

Artikelnummer. 11439710
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439710 250 mg 250mg
11449710 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11439710 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50958.MD
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

CAS: 224178-67-0 | C12H14N2O | 202.257 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 224178-67-0
Molekylær formel C12H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 202.257
MDL nummer MFCD07368391
InChI nøgle DRIREFRFHFBPIN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11241109
IUPAC navn 4-piperidin-4-yloxybenzonitril
SMIL C1CNCCC1OC2=CC=C(C=C2)C#N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(4-Piperidinyloxy)benzonitrile
Mængde 250 mg
FN nummer UN3439
Synonym 4-piperidin-4-yloxy benzonitrile, 4-4-piperidinyloxy benzonitrile, 4-4-piperidyloxy benzonitrile, 4-piperidin-4-yloxy-benzonitrile, acmc-1cb1d, benzonitrile,4-4-piperidinyloxy, benzonitrile, 4-4-piperidinyloxy, 4-piperidin-4-yl-oxy-benzonitrile
Formel vægt 202.26
Procent renhed 98%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.