Få mere at vide
4,4'-[(Phenylmethylen)bis[(2,5-dimethyl-4,1-phenylen)-2,1-diazenediyl]]bis[3-hydroxy-N-phenyl-2-naftalencarboxamid, TRC
Artikelnummer. 30425000
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425000 50 mg
30424399 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30425000 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP33591050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60033-00-3
Molekylær formel C57H46N6O4
Molekylvægt (g/mol) 879.01
IUPAC navn 3-hydroxy-4-[(E)-[4-[[4-[(E)-[2-hydroxy-3-(phenylcarbamoyl)naphthalen-1-yl]diazenyl]-2,5-dimethylphenyl]-phenylmethyl]-2,5-dimethylphenyl]diazenyl]-N-phenylnaphthalen-2-carboxamid
SMIL Cc1cc(C(c2ccccc2)c3cc(C)c(cc3C)N=Nc4c(O)c(cc5ccccc45)C(=O)Nc6ccccc6)c(C)cc1N=Nc7c(O)c(cc8ccccc78)C(=O)Nc9ccccc9
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-[(Phenylmethylene)bis((2,5-dimethyl-4,1-phenylene)-2,1-diazenediyl)]bis-3-hydroxy-N-phenyl-2-naphthalenecarboxamide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C57H46N6O4/c1-34-30-49(60-62-52-43-26-16-14-20-39(43)32-47(54(52)64)56(66)58-41-22-10-6-11-23-41)36(3)28-45(34)51(38-18-8-5-9-19-38)46-29-37(4)50(31-35(46)2)61-63-53-44-27-17-15-21-40(44)33-48(55(53)65)57(67)59-42-24-12-7-13-25-42/h5-33,51,64-65H,1-4H3,(H,58,66)(H,59,67)
Formel vægt 878.3581