missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4,4'-[(Phenylmethyl)imino]bisbutanenitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-[(Phenylmethyl)imino]bisbutanenitrile |
| CAS | 78217-67-1 |
| Molekylær formel | C15H19N3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19N3/c16-10-4-6-12-18(13-7-5-11-17)14-15-8-2-1-3-9-15/h1-3,8-9H,4-7,12-14H2 |
| SMIL | N#CCCCN(CCCC#N)Cc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 4-[benzyl(3-cyanopropyl)amino]butanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.33 |
| Formel vægt | 241.1579 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?