Få mere at vide
4-(4-Phenylbutoxy)benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Phenylbutoxy)benzoic Acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18O3/c18-17(19)15-9-11-16(12-10-15)20-13-5-4-8-14-6-2-1-3-7-14/h1-3,6-7,9-12H,4-5,8,13H2,(H,18,19) |
| Formel vægt | 270.1256 |