Få mere at vide
4,4'-oxydibenzensulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30413304
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30413304 25 g
1 options
Artikelnummer. 30413304 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO87063025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Oxydibenzenesulfonyl Chloride
CAS 121-63-1
Molekylær formel C12H8Cl2O5S2
Mængde 25 g
Synonym 4,4'-Oxybis[benzenesulfonyl Chloride], 4,4'-Bis(chlorosulfonyl)biphenyl Ether, 4,4'-Bis(chlorosulfonyl)diphenyl Ether, 4,4'-Oxybis(benzenesulfonyl Chloride), 4,4'-Oxydibenzenesulfonyl Chloride, Bis(4-Chlorosulfonylphenyl) Ether, Diphenyl Ether 4,4’-Disulfonyl Chloride, NSC 212, Oxybis(4-benzenesulfonyl Chloride), Oxybis(benzenesulfonyl Chloride), Phenoxybenzene-4,4'-disulfonyl Chloride, p,p'-Oxybis(benzenesulfonyl Chloride), 4,4’-Oxybisbenzenesulfonyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C12H8Cl2O5S2/c13-20(15,16)11-5-1-9(2-6-11)19-10-3-7-12(8-4-10)21(14,17)18/h1-8H
SMIL ClS(=O)(=O)c1ccc(Oc2ccc(cc2)S(=O)(=O)Cl)cc1
IUPAC navn 4-(4-chlorosulfonylphenoxy)benzensulfonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 367.22
Formel vægt 365.919