Få mere at vide
4-(4-Oxobutyl)benzoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Oxobutyl)benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 106200-41-3 |
| Molekylær formel | C12H14O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Methyl 4-(4-Oxobutyl)benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O3/c1-15-12(14)11-7-5-10(6-8-11)4-2-3-9-13/h5-9H,2-4H2,1H3 |
| SMIL | O=CCCCC1=CC=C(C(OC)=O)C=C1 |
| IUPAC navn | methyl 4-(4-oxobutyl)benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.24 |
| Formel vægt | 206.0943 |