missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(4-Nitrophenylazo)-resorcinol, Sigma-Aldrich™
Beskrivelse
4-(4-Nitrophenylazo)-resorcinol, also known as Azo Violet or Magneson I, is an azo dye used as a building block for the synthesis of azo compounds and used as functionalization agent for the modification of polymers.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 74-39-5 |
| Smeltepunkt | 183°C (Decomposition) |
| MDL nummer | MFCD00007310 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 4-(4-Nitrophenylazo)-resorcinol, 4-(4-Nitrophenylazo)-resorcinol |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.22 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?