Få mere at vide
4-(4-Nitrophenylazo)-resorcinol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15802301
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
15802301 25 g
1 options
Artikelnummer. 15802301 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8417130025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
For synthesis
4-(4-Nitrophenylazo)-resorcinol, also known as Azo Violet or Magneson I, is an azo dye used as a building block for the synthesis of azo compounds and used as functionalization agent for the modification of polymers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 74-39-5
Smeltepunkt 183°C (Decomposition)
MDL nummer MFCD00007310
Mængde 25 g
Synonym 4-(4-Nitrophenylazo)-resorcinol, 4-(4-Nitrophenylazo)-resorcinol
Molekylvægt (g/mol) 259.22