Få mere at vide
4-(4-Nitrophenylazo)-1-naphthol, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15636920 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15636920 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 15636920 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 7300010G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Nitrophenylazo)-1-naphthol
Smeltepunkt 270°C
Navn note For the determination of Mg
CAS 5290-62-0
Molekylær formel C16H11N3O3
Lineær formel O2NC6H4N=NC10H6OH
MDL nummer MFCD00003975
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 961660
InChI nøgle UYDXOFSMBKSLPM-OBGWFSINSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=O)C=CC(=NNC3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-])C2=C1
IUPAC navn (4E)-4-[(4-nitrophenyl)hydrazinylidene]naphthalen-1-one
Molekylvægt (g/mol) 293.282
PubChem CID 5918035
Formel vægt 293.28g/mol
Emballage Glass bottle
Farve Red
Mængde 10 g
Fysisk form Powder