Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Nitrophenylazo)-1-naphthol |
| Smeltepunkt | 270°C |
| Navn note | For the determination of Mg |
| CAS | 5290-62-0 |
| Molekylær formel | C16H11N3O3 |
| Lineær formel | O2NC6H4N=NC10H6OH |
| MDL nummer | MFCD00003975 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 961660 |
| InChI nøgle | UYDXOFSMBKSLPM-OBGWFSINSA-N |
| Vis mere |