missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(4-Nitrophenyl)morpholine, 98%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11491437
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491437 100 g 100g
11471437 5 g 5g
11481437 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11491437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24933.22
Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 10389-51-2
Molekylær formel C10H12N2O3
Molekylvægt (g/mol) 208.217
MDL nummer MFCD00023317
InChI nøgle IAJDSUYFELYZCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-nitrophenyl morpholine, morpholine, 4-4-nitrophenyl, p-morpholinonitrobenzene, 4-p-nitrophenyl morpholine, 4-morpholinyl nitrobenzene, 4-morpholinonitrobenzene, n-p-nitrophenyl-morpholine, morpholine, 4-p-nitrophenyl, n-4-nitrophenyl morpholine
PubChem CID 25222
IUPAC navn 4-(4-nitrophenyl)morpholine
SMIL C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(4-Nitrophenyl)morpholine
Smeltepunkt 148°C to 152°C
Mængde 100 g
Formel vægt 208.22
Procent renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.