Få mere at vide
4-(4-Nitrophenyl)-3-morpholinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Nitrophenyl)-3-morpholinone |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O4/c13-10-7-16-6-5-11(10)8-1-3-9(4-2-8)12(14)15/h1-4H,5-7H2 |
| Formel vægt | 222.0641 |