Få mere at vide
4-(4-Nitrophenyl)-3-morpholinone-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Nitrophenyl)-3-morpholinone-d4 |
| CAS | 1330180-47-6 |
| Molekylær formel | C10H6D4N2O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-(3-Oxo-4-morpholinyl)nitrobenzene-d4, 4-(4-Nitrophenyl)-3-oxomorpholine-d4, 4-(4-Nitrophenyl)morpholin-3-one-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O4/c13-10-7-16-6-5-11(10)8-1-3-9(4-2-8)12(14)15/h1-4H,5-7H2/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N2CCOCC2=O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 4-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrophenyl)morpholin-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.22 |
| Formel vægt | 226.0892 |