Få mere at vide
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 68°C to 71°C |
| MDL nummer | MFCD00006445 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 4-(4-Nitrobenzyl)pyridine, 4-(4-Nitrobenzyl)pyridine |