Få mere at vide
4-(4-Morpholinylcarbonyl)benzenboronsyre, 98%
Artikelnummer. 15450406
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15450406 250 mg 250mg
15489887 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450406 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53126.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
CAS: 389621-84-5 | C11H14BNO4 | 235,046 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 389621-84-5
Molekylær formel C11H14BNO4
Molekylvægt (g/mol) 235.046
MDL nummer MFCD03411952
InChI nøgle KMNLIQJXZPBCDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholine-4-carbonyl phenylboronic acid, 4-morpholine-4-carbonyl phenyl boronic acid, 4-morpholinocarbonyl phenyl boronic acid, 4-4-boronobenzoyl morpholine, 4-morpholine-4-carbonyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-4-morpholinylcarbonyl phenyl, 4-boronophenyl morpholin-4-yl methanone, 4-morpholin-4-ylcarbonyl benzeneboronic acid, boronic acid,b-4-4-morpholinylcarbonyl phenyl
PubChem CID 2773546
IUPAC navn [4-(morpholin-4-carbonyl)phenyl]borsyre
SMIL B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)N2CCOCC2)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Morpholinylcarbonyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 126°C to 132°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 235.05
Procent renhed 98%