Få mere at vide
4-(4-morpholinyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15412138
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15412138 5 g 5g
15402138 1 g 1g
15422138 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15412138 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55779.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2767-91-1 | C9H12N2O | 164.208 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2767-91-1
Molekylær formel C9H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 164.208
MDL nummer MFCD00704054
InChI nøgle QJWQYVJVCXMTJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholinopyridine, 4-pyridin-4-yl morpholine, 4-4-pyridyl morpholine, morpholine, 4-4-pyridinyl, acmc-1cmri, 4-4-pyridinyl morpholine, 4-4-morpholinyl pyridine
PubChem CID 4145413
IUPAC navn 4-pyridin-4-ylmorpholin
SMIL C1COCCN1C2=CC=NC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Morpholinyl)pyridine
Smeltepunkt 102°C to 108°C
Farve Gul til Orange
Mængde 5 g
Formel vægt 164.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver