Få mere at vide
4-(4-Morpholinyl)benzonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15428558
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15428558 5 g 5g
15418558 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428558 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61963.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Solubility
Soluble in water.
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10282-31-2
Molekylær formel C11H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 188.23
MDL nummer MFCD00100115
InChI nøgle ZSCUWVQXQDCSRV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 394808
IUPAC navn 4-morpholin-4-ylbenzonitrile
SMIL C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Morpholinyl)benzonitrile
Smeltepunkt 85°C
Farve White to Brown
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Synonym 4-morpholinobenzonitrile, 4-4-cyanophenyl morpholine, 4-morpholin-4-yl benzonitrile, 4-4-morpholinyl benzonitrile, 4-morpholin-4-yl-benzonitrile, benzonitrile, 4-4-morpholinyl, benzonitrile,4-4-morpholinyl, 4-morpholin-4-ylbenzenecarbonitrile, pubchem18708, acmc-1bqst
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 188.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Solid