Få mere at vide
4-(4-Morpholinyl)benzonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15418558
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15418558 1 g 1g
15428558 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418558 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61963.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Solubility
Soluble in water.
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10282-31-2
Molekylær formel C11H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 188.23
MDL nummer MFCD00100115
InChI nøgle ZSCUWVQXQDCSRV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 394808
IUPAC navn 4-morpholin-4-ylbenzonitril
SMIL C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)C#N
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Morpholinyl)benzonitrile
Smeltepunkt 85°C
Farve Hvid til Brun
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Synonym 4-morpholinobenzonitrile, 4-4-cyanophenyl morpholine, 4-morpholin-4-yl benzonitrile, 4-4-morpholinyl benzonitrile, 4-morpholin-4-yl-benzonitrile, benzonitrile, 4-4-morpholinyl, benzonitrile,4-4-morpholinyl, 4-morpholin-4-ylbenzenecarbonitrile, pubchem18708, acmc-1bqst
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 188.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.