Få mere at vide
4-(4-Morpholinyl)benzenboronsyre pinacolester, 95%
Artikelnummer. 15499415
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15499415 1 g 1g
15409425 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499415 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51925.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 568577-88-8 | C16H24BNO3 | 289,182 g/mol
4-(4-Morpholinyl)benzenboronsyre pinacolester anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-(4-Morpholinyl)benzenboronsyre pinacol
-ester anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 568577-88-8
Molekylær formel C16H24BNO3
Molekylvægt (g/mol) 289.182
MDL nummer MFCD04112544
InChI nøgle UCPALIMHMYIZPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl morpholine, 4-morpholinophenylboronic acid pinacol ester, 4-morpholinophenylboronic acid, pinacol ester, 4-morpholin-4-yl-phenylboronic acid pinacol ester, 4-morpholin-4-ylbenzeneboronic acid pinacol ester, morpholine, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl, 4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl morpholine, 4-morpholino phenylboronic acid pinacolate, 4-4-morpholinyl benzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 2795361
IUPAC navn 4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]morpholin
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)N3CCOCC3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Morpholinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Formel vægt 289.18
Procent renhed 95%