Få mere at vide
4-(4-Morpholinyl)anilin, 98+%
Artikelnummer. 11468780
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11468780 5 g 5g
15443217 1 g 1g
11478780 25 g 25g
11429806 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11468780 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20292.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2524-67-6 | C10H14N2O | 178,235 g/mol
4-(4-Morpholinyl)anilin anvendes til fremstilling af aktive stoffer i centralnervesystemet (CNS), der også anvendes i farvefremkaldelsesprocessen i fotografier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-(4-Morpholinyl)anilin anvendes til fremstilling af aktive stoffer i centralnervesystemet (CNS), der
også anvendes i farvefremkaldelsesprocessen i fotografier.
Opløselighed
Opløseligt i chloroform, ethylacetat.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler, syrehydrider, syrechlorider, chlorformiater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2524-67-6
Molekylær formel C10H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 178.235
MDL nummer MFCD00006169
InChI nøgle PHNDZBFLOPIMSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholinoaniline, 4-morpholin-4-yl-phenylamine, 4-morpholin-4-yl aniline, n-4-aminophenyl morpholine, p-morpholinoaniline, 4-morpholinobenzenamine, 4-4-morpholino aniline, benzenamine, 4-4-morpholinyl, 4-morpholinyl aniline, 4-4-aminophenyl-morpholine
PubChem CID 75655
IUPAC navn 4-morpholin-4-ylanilin
SMIL C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Morpholinyl)aniline
Smeltepunkt 129 °C til 133 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 150957
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform, ethylacetat.
Formel vægt 178.24
Procent renhed ≥98%