missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(4-Morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3(2H)-one 1-Oxide, TRC

Artikelnummer. 30135990
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135990 25 mg
17954395 5 mg
17961975 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135990 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM72517525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 75202-36-7
Molekylær formel C6 H9 N3 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 203.22
Synonym 3-Hydroxy-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole 1-Oxide, 4-(4-Morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3(2H)-one 1-oxide, 4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3(2H)-one 1-oxide
IUPAC navn 4-morpholin-4-yl-1-oxo-1,2,5-thiadiazol-3-ol
SMIL OC1=NS(=O)N=C1N2CCOCC2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole 1-Oxide
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H9N3O3S/c10-6-5(7-13(11)8-6)9-1-3-12-4-2-9/h1-4H2,(H,8,10)
Formel vægt 203.0365
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.