Få mere at vide
4-(4-Methylpiperazinomethyl) benzoesyre, dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30479760
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30479760 2.5 g 2.5g
30472167 1 g -
30467293 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30479760 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3259212.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106261-49-8
Molekylær formel C13 H18 N2 O2 . 2 Cl H
Molekylvægt (g/mol) 307.22
Synonym 4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]benzoic Acid Hydrochloride (1:2), Benzoic acid, 4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-, dihydrochloride (9CI), 4-(4-Methylpiperazinomethyl)benzoic acid dihydrochloride, 4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]benzoic acid dihydrochloride, 4-[(4-Methylpiperazinyl)methyl]benzoic acid dihydrochloride
IUPAC navn 4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoesyre; dihydrochlorid
SMIL Cl.Cl.CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Methylpiperazinomethyl)benzoic Acid, Dihydrochloride
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C13H18N2O2.2ClH/c1-14-6-8-15(9-7-14)10-11-2-4-12(5-3-11)13(16)17;;/h2-5H,6-10H2,1H3,(H,16,17);2*1H
Formel vægt 306.0902