Få mere at vide
4-(4-methylpiperazino)benzylamin,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10671283
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10671283 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10415502 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10671283 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC18713CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 216144-45-5
Molekylær formel C12H19N3
Molekylvægt (g/mol) 205.305
MDL nummer MFCD03086117
InChI nøgle MZFQGKRIWIKPBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methylpiperazino benzylamine, 4-4-methylpiperazin-1-yl benzylamine, 4-4-methylpiperazin-1-yl phenyl methanamine, 1-4-4-methylpiperazin-1-yl phenyl methanamine, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-benzylamine, 4-4-methylpiperazin-1-yl-benzylamine, benzenemethanamine, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methylpiperazinyl phenyl methylamine, pubchem9053
PubChem CID 2776493
IUPAC navn [4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]methanamin
SMIL CN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Methylpiperazino)benzylamine
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 205.3
Procent renhed 90%