Få mere at vide
4-(4-Methylpiperazino)anilin, TRC
Artikelnummer. 30476358
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30476358 5 g
1 options
Artikelnummer. 30476358 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3254455G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Methylpiperazino)aniline
CAS 16153-81-4
Molekylær formel C11H17N3
Mængde 5 g
Synonym 1-(p-Aminophenyl)-4-methyl-piperazine, 1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazine, 1-(p-Aminophenyl)-4-methylpiperazine, 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline, 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzenamine, 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylamine, 4-(4-Methylpiperazino)aniline, 4-(N-Methylpiperazino)aniline, 4-Methyl-1-(4-aminophenyl)piperazine
InChI formel InChI=1S/C11H17N3/c1-13-6-8-14(9-7-13)11-4-2-10(12)3-5-11/h2-5H,6-9,12H2,1H3
SMIL NC1=CC=C(C=C1)N2CCN(C)CC2
IUPAC navn 4-(4-methylpiperazin-1-yl)anilin.
Molekylvægt (g/mol) 191.27
Formel vægt 191.14