Få mere at vide
4-(4-methylpiperazino)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10585655
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10585655 25 g 25g
10029631 1 g 1g
10110902 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10585655 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SS00001EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 16153-81-4
Molekylær formel C11H18N3
Molekylvægt (g/mol) 192.29
MDL nummer MFCD00172703
InChI nøgle MOZNZNKHRXRLLF-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-4-methylpiperazino aniline, 4-4-methylpiperazin-1-yl aniline, 4-methyl-1-4-aminophenyl piperazine, 4-4-methyl-1-piperazinyl aniline, 4-4-methylpiperazin-1-yl phenylamine, 1-4-aminophenyl-4-methylpiperazine, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-phenylamine, 4-4-methylpiperazin-1-yl benzenamine, benzenamine, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methylpiperazinyl phenylamine
PubChem CID 737253
IUPAC navn 4-(4-methylpiperazin-1-yl)anilin
SMIL C[NH+]1CCN(CC1)C1=CC=C(N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Methylpiperazino)aniline
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 25 g
Formel vægt 191.28
Procent renhed 97%