Få mere at vide
4-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)phenylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)phenylamine |
| CAS | 70261-82-4 |
| Molekylær formel | C12H19N3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1-(4-Aminobenzyl)-4-methylpiperazine, 4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]benzenamine, 4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]benzeneamine, 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]aniline |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19N3/c1-14-6-8-15(9-7-14)10-11-2-4-12(13)5-3-11/h2-5H,6-10,13H2,1H3 |
| SMIL | CN1CCN(Cc2ccc(N)cc2)CC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.3 |