Få mere at vide
4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoesyre Dihydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30049367
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049367 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049367 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3566.140025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoesyre dihydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Methylpiperazinomethyl)benzoic Acid, Dihydrochloride
CAS 106261-49-8
Analyt- eller komponentnavne 4-(4-Methylpiperazinomethyl)benzoic Acid, Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H18 N2 O2 . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]benzoic Acid Hydrochloride (1:2), Benzoic acid, 4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-, dihydrochloride (9CI), 4-(4-Methylpiperazinomethyl)benzoic acid dihydrochloride, 4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]benzoic acid dihydrochloride, 4-[(4-Methylpiperazinyl)methyl]benzoic acid dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H18N2O2.2ClH/c1-14-6-8-15(9-7-14)10-11-2-4-12(5-3-11)13(16)17;;/h2-5H,6-10H2,1H3,(H,16,17);2*1H
SMIL Cl.Cl.CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)O)CC1
IUPAC navn 4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoesyre; dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 307.22
Mængde 25 mg
Formel vægt 306,0902 g/mol