Få mere at vide
4-(4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)benzonitril, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10704097
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10704097 5 g 5g
10327064 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10704097 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC60316DE
Kemiske identifikatorer
CAS 166438-80-8
Molekylær formel C13H17N3
Molekylvægt (g/mol) 215.3
InChI nøgle LWRMQRYMWJWCLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzonitrile, 4-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl benzonitrile, benzonitrile,4-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl, 4-4-methylhomopiperazin-1-yl benzonitrile, 4-4-methyl-1,4-diazaperhydroepinyl benzenecarbonitrile, 4-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepine-1-yl benzonitrile
PubChem CID 18001106
IUPAC navn 4-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)benzonitril
SMIL CN1CCCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzonitrile
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 215.3
Procent renhed 97%