Få mere at vide
4,4'-Methylenebis[N,N-dimethylcyclohexanamine], TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Methylenebis[N,N-dimethylcyclohexanamine] |
| CAS | 13474-64-1 |
| Molekylær formel | C7 H7 O5 P |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | N,N,N',N'-Tetramethyl-4,4'-diaminodicyclohexylmethane, 4,4'-Methylenebis[N,N-dimethyl-cyclohexylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7O5P/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13(10,11)12/h1-4H,(H,8,9)(H2,10,11,12) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(cc1)P(=O)(O)O |
| IUPAC navn | 4-phosphonobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.101 |
| Formel vægt | 202.003 |